Learn More
1,6,7-Trimethylnaphthalene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3,5-Trimethylnaphthalene |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H14/c1-9-5-4-6-12-7-10(2)11(3)8-13(9)12/h4-8H,1-3H3 |
| Peso formulazione | 170.1096 |