Learn More
1,6,7-Trimethylnaphthalene, TRC
Codice prodotto. 30457141
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30457141 10 mg
30451690 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30457141 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79647510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2245-38-7
Formula molecolare C13 H14
Molecular Weight (g/mol) 170.25
Sinonimo Naphthalene, 1,6,7-trimethyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,6,7-Trimethylnaphthalene (ACI), 2,3,5-Trimethylnaphthalene, NSC 89511
IUPAC Name 1,6,7-trimethylnaphthalene
SMILES Cc1cc2cccc(C)c2cc1C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,5-Trimethylnaphthalene
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H14/c1-9-5-4-6-12-7-10(2)11(3)8-13(9)12/h4-8H,1-3H3
Peso formulazione 170.1096