Learn More
1,6-Anhydro-b-L-gulopyranose, TRC
Codice prodotto. 30005006
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30005006 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30005006 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA648210500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,6-Anhydro-b-L-gulopyranose
CAS 67999-95-5
Formula molecolare C6 H10 O5
Quantità 500 mg
Sinonimo 1,6-Anhydro-b-L-gulopyranose;
InChI Formula InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-/m0/s1
SMILES O[C@@H]1[C@@H]2CO[C@@H](O2)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC Name (1S,2S,3S,4S,5S)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol
Molecular Weight (g/mol) 162.141
Peso formulazione 162.053