Learn More
1,6-Anhydro-beta-D-galactose, TRC
Codice prodotto. 17975005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17975005 500 mg 500mg
17921605 25 mg 25mg
17972145 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17975005 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA641000500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 644-76-8
Formula molecolare C6 H10 O5
Molecular Weight (g/mol) 162.14
Sinonimo Galactopyranose, 1,6-anhydro-, β-D- (6CI,8CI), 1,6-Anhydro-β-D-galactopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-galactopyranose deriv., D-Galactosan, Galactosan, Levogalactosan, NSC 1376, Galactopyranose, 1,6-anhydro-, β-D- (6CI,8CI), 1,6-Anhydro-β-D-galactopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-galactopyranose deriv., D-Galactosan, Galactosan, Levogalactosan, NSC 1376
IUPAC Name (1R,2R,3S,4R,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol
SMILES O[C@H]1[C@H]2CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,6-Anhydro-D-galactose
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
Peso formulazione 162.0528
Percent Purity >95%