Learn More
1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose, TRC
Codice prodotto. 17907384
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17907384 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17907384 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6481001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Levoglucosan
CAS 498-07-7
Formula molecolare C6 H10 O5
Quantità 1 g
Sinonimo D-Glucose, 1,6-anhydro- (6CI), Levoglucosan (8CI), 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-glucopyranose deriv., 1,6-Anhydro-D-glucopyranoside, 1,6-Anhydro-D-glucose, 1,6-Anhydro-β-D-glucose, 1,6-Anhydroglucose, Leucoglucosan, NSC 46243, Levoglucosan
InChI Formula InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
SMILES O[C@@H]1[C@H]2CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC Name (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol
Molecular Weight (g/mol) 162.14
Peso formulazione 162.0528