Learn More
1,6-Anhydro-beta-D-mannopyranose, TRC
Codice prodotto. 30136303
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136303 10 g 10g
17917604 500 mg 500mg
17919764 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136303 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA65250010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14168-65-1
Formula molecolare C6 H10 O5
Molecular Weight (g/mol) 162.14
Sinonimo Mannopyranose, 1,6-anhydro-, β-D- (6CI,8CI), 1,6-Anhydro-β-D-mannopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-mannopyranose deriv., 1,6-Anhydro-D-mannose, 1,6-Anhydromannose, Mannosan, NSC 226600
IUPAC Name (1R,2S,3S,4S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol
SMILES O[C@@H]1[C@H]2CO[C@H](O2)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,6-Anhydro-beta-D-mannopyranose
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6-/m1/s1
Peso formulazione 162.0528
Percent Purity >95%