Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose, 99+%
Codice prodotto. 10676851 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10676851 1 g Bottiglia in vetro 1g
10279153 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10676851 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 270950010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 498-07-7 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 498-07-7
Formula molecolare C6H10O5
Molecular Weight (g/mol) 162.14
Numero MDL MFCD00063248
InChI Key TWNIBLMWSKIRAT-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1,6-anhydro-beta-d-glucopyranose, levoglucosan, leucoglucosan, 1,6-anhydro-beta-d-glucose, 1,6-anhydro-beta-glucopyranose, glucosan, 1,6-anhydroglucose, unii-5132n17fsd, anhydroglucose, 1,6-anhydro-d-glucose
PubChem CID 2724705
ChEBI CHEBI:30997
SMILES OC1C2COC(O2)C(O)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 170.0°C to 180.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Rotazione specifica − 66.00
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear colorless
IUPAC Name (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol
Peso formulazione 162.14
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals