Learn More
1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane, 97%
Codice prodotto. 15491818
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15491818 1 g 1g
15401828 5 g 5g
15411828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15491818 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55528.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 19845-69-3 | C30H32P2 | 454.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19845-69-3
Formula molecolare C30H32P2
Molecular Weight (g/mol) 454.53
Numero MDL MFCD00003053
InChI Key GPORFKPYXATYNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,6-bis diphenylphosphino hexane, 6-diphenylphosphanylhexyl diphenyl phosphane, hexamethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,6-hexanediylbis diphenyl, phosphine,1,1'-1,6-hexanediyl bis 1,1-diphenyl, 6-diphenylphosphanyl hexyl diphenylphosphane, acmc-1ca9e, ksc491k2l, 1,6-bis diphenylphosino hexane
PubChem CID 2754312
IUPAC Name 6-diphenylphosphanylhexyl(diphenyl)phosphane
SMILES C(CCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane
Punto di fusione 124°C to 126°C
Formula lineare (C6H5)2P(CH2)6P(C6H5)2
Quantità 1 g
Peso formulazione 454.53
Percent Purity 97%