Learn More
1-(6-Bromonaphthalen-2-yl)-2-((1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)amino)ethanone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(6-Bromonaphthalen-2-yl)-2-((1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)amino)ethanone |
| CAS | 2512196-54-0 |
| Formula molecolare | C16 H18 Br N O2 |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H18BrNO2/c1-16(2,10-19)18-9-15(20)13-4-3-12-8-14(17)6-5-11(12)7-13/h3-8,18-19H,9-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(CO)NCC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| IUPAC Name | 1-(6-bromonaphthalen-2-yl)-2-[(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)amino]ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 336.224 |
| Peso formulazione | 335.052 |