Learn More
1-(6-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl)hydrazine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10703073
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10703073 250 mg 250mg
10465902 1 g 1g
10526785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10703073 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW01279CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 51011-54-2
Formula molecolare C7H6ClN3S
Molecular Weight (g/mol) 199.656
Numero MDL MFCD00832729
InChI Key JBAIRAQEQLLZMN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloro-2-hydrazinylbenzo d thiazole, 1-6-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl hydrazine, 6-chloro-benzothiazol-2-yl-hydrazine, 6-chloro-2-hydrazinyl-1,3-benzothiazole, 1-6-chlorobenzo d thiazol-2-yl hydrazine, 6-chloro-2-hydrazino-1,3-benzothiazole, 6-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl hydrazine, 6-chloro-2-hydrazinobenzothiazole, 2-hydrazino-6-chloro-benzothiazole, 6-chlorobenzothiazole-2-ylhydrazine
PubChem CID 737197
IUPAC Name (6-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl)hydrazine
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)NN
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(6-Chloro-1, 3-benzothiazol-2-yl)hydrazine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 199.66
Percent Purity 97%