Learn More
1-(6-Chloro-3-pyridinyl)-1-ethanone, 90%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(6-Chloro-3-pyridinyl)-1-ethanone |
| CAS min. % | 90.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 155.58 |
| Percent Purity | 90% |