Learn More
1-(6-Chloro-3-pyridinyl)-1-ethanone, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10662063
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10662063 1 g Amber Glass Bottle 1g
10069341 10 g Amber Glass Bottle 10g
10174244 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10662063 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00162DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 55676-22-7
Formula molecolare C7H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 155.58
Numero MDL MFCD03407343
InChI Key UXSNZYGTQTXRAD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-6-chloropyridin-3-yl ethanone, 2-chloro-5-acetylpyridine, 3-acetyl-6-chloropyridine, 5-acetyl-2-chloropyridine, 1-6-chloropyridin-3-yl ethan-1-one, 1-6-chloro-3-pyridinyl-1-ethanone, 6-chloro-3-acetylpyridine, 2-chloro-5-acetyl-pyridine, 1-6-chloro-3-pyridinyl ethanone, 1-6-chloro-pyridin-3-yl-ethanone
PubChem CID 2779698
IUPAC Name 1-(6-chloropyridin-3-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(6-Chloro-3-pyridinyl)-1-ethanone
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 155.58
Percent Purity 90%