Learn More
1,6-Di-O-tosyl-2,3-O-isopropylidene-Alpha-L-sorbofuranose, TRC
Codice prodotto. 30384412
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30384412 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30384412 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD494335500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2,3-O-Isopropylidene-1,6-ditosyl-L-sorbose
CAS 2484-55-1
Formula molecolare C23 H28 O10 S2
Quantità 500 mg
Sinonimo 2,3-O-(1-Methylethylidene)-α-L-sorbofuranose 1,6-Bis(4-methylbenzenesulfonate), 2,3-O-Isopropylidene-α-L-sorbofuranose 1,6-Di-p-toluenesulfonate
InChI Formula InChI=1S/C23H28O10S2/c1-15-5-9-17(10-6-15)34(25,26)29-13-19-20(24)21-23(31-19,33-22(3,4)32-21)14-30-35(27,28)18-11-7-16(2)8-12-18/h5-12,19-21,24H,13-14H2,1-4H3/t19-,20+,21-,23-/m0/s1
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2O[C@@]3(COS(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O
IUPAC Name [(3aS,5S,6R,6aS)-6-hydroxy-2,2-dimethyl-3a-[(4-methylphenyl)sulfonyloxymethyl]-6,6a-dihydro-5H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 528.59
Peso formulazione 528.1124