Learn More
1,6-Diaminohexane, TRC
Codice prodotto. 30041312
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30041312 50 g 50g
30041290 100 g 100g
30007482 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30041312 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD41618050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-09-4
Formula molecolare C6 H16 N2
Molecular Weight (g/mol) 116.2046
Sinonimo 1,6-Hexanediamine, 1,6-Diamino-n-hexane, 1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexylenediamine, 6-Aminohexylamine, 80HMD, Advancure, Dytek 70, Dytek HMD, HMDA, Hexamethylenediamine, Hexylenediamine, Hi Perm, NSC 9257, RT Advancure HD, V 1, α,ω-Hexanediamine, Hexane-1,6-diamine
IUPAC Name hexane-1,6-diamine
SMILES NCCCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Hexane-1,6-diamine
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
Peso formulazione 116.1313