Learn More
1,6-Dibromohexane, 98%
Codice prodotto. 10182900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10182900 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10469210 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
11924491 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10182900 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112811000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 629-03-8 | C6H12Br2 | 243.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-03-8
Formula molecolare C6H12Br2
Molecular Weight (g/mol) 243.97
Numero MDL MFCD00000272
InChI Key SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethylene dibromide, hexane, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-n-hexane, 1,6-dibromohexan, alpha,omega-dibromohexane, 1,6-dibromohexan german, hexamethylene bromide, labotest-bb ltbb001557, 1,6 dibromohexane
PubChem CID 12368
IUPAC Name 1,6-dibromohexane
SMILES C(CCCBr)CCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1,6-Dibromohexane
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -2.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.5800g/mL
Punti di ebollizione 243.0°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br(CH2)6Br
Indice di rifrazione 1.5056 to 1.5076
Quantità 100 mL
Beilstein 01,145
Gravità specifica 1.58
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 243.97
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,6-Dibromohexane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in in un impianto d'inc.