Learn More
1,6-Dicyanohexane, 99%
Codice prodotto. 10010870 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10010870 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10010870 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113861000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 629-40-3 | C8H12N2 | 136.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 6-Dicyanohexane
Nota nome 99%
CAS 629-40-3
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -3.5°C
Colore Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 175.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 175°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H12N2
Formula lineare NC(CH2)6CN
Indice di rifrazione 1.4430 to 1.4450
Numero MDL MFCD00001981
Quantità 100 mL
Beilstein 02, 694
Gravità specifica 0.95
Sinonimo 1,6-dicyanohexane, suberonitrile, suberic acid dinitrile, suberodinitrile, unii-jnt1lxa02u, korksaeuredinitril german, jnt1lxa02u, hexamethylene di-isocyanide, hexane-1,6-dicarbonitrile, hexamethylenediisocyanic acid
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.2%
InChI Key BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCCC#N)CCC#N
IUPAC Name octanedinitrile
Molecular Weight (g/mol) 136.2
PubChem CID 12385
Viscosità 8.5 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 136.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,6-Dicyanohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico