Learn More
1,6-Diisocyanatohexane, 98+%
Codice prodotto. 11320448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11320448 50 g 50g
11330448 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11320448 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043803.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 822-06-0 | C8H12N2O2 | 168.20 g/mol
1,6-Diisocyanatohexane is used as a polymerizing agent in polyurethane paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 822-06-0
Formula molecolare C8H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 168.20
Numero MDL MFCD00002047
InChI Key RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethylene diisocyanate, 1,6-hexamethylene diisocyanate, hmdi, hexane, 1,6-diisocyanato, hexane 1,6-diisocyanate, 1,6-hexylene diisocyanate, hexamethylene-1,6-diisocyanate, 1,6-hexanediol diisocyanate, hdi, isocyanic acid, hexamethylene ester
PubChem CID 13192
ChEBI CHEBI:53578
IUPAC Name 1,6-diisocyanatohexane
SMILES O=C=NCCCCCCN=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,6-Diisocyanatohexane
Punto di fusione -67°C
Densità 1.05 g/mL
Punti di ebollizione 255°C
Punto d'infiammabilità 130°C (266°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.452
Quantità 50 g
Numero UN UN2281
Beilstein 956709
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 168.19
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Liquid