Specifications
| Materiale o nome chimico | 1, 6-Diisocyanatohexane |
| Nota nome | 99+% |
| CAS min. % | 99.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -67°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.0400g/mL |
| Punti di ebollizione | 255.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 130°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1,6-Diisocyanatohexane
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H331-Tossico se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.