Learn More
1,6-Diisocyanatohexane, 99+%
Codice prodotto. 10772623 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10772623 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10336130 25 g Bottiglia in vetro 25g
10408260 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10772623 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115190010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 822-06-0 | C8H12N2O2 | 168.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 822-06-0
Formula molecolare C8H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 168.20
Numero MDL MFCD00002047
InChI Key RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethylene diisocyanate, 1,6-hexamethylene diisocyanate, hmdi, hexane, 1,6-diisocyanato, hexane 1,6-diisocyanate, 1,6-hexylene diisocyanate, hexamethylene-1,6-diisocyanate, 1,6-hexanediol diisocyanate, hdi, isocyanic acid, hexamethylene ester
PubChem CID 13192
ChEBI CHEBI:53578
IUPAC Name 1,6-diisocyanatohexane
SMILES O=C=NCCCCCCN=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 6-Diisocyanatohexane
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -67°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0400g/mL
Punti di ebollizione 255.0°C
Punto d'infiammabilità 130°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare OCN(CH2)6NCO
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.4530
Quantità 1 kg
Beilstein 04, II, 711
Gravità specifica 1.04
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene,acetone,toluene,,ethyl acetate,chlorobenzene,very soluble in ether
Peso formulazione 168.19
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,6-Diisocyanatohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.