Learn More
1,6-Hexanediamine, 60 wt % aqueous soln.
Codice prodotto. 10127470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10127470 1 kg Plastic bottle 1kg
10415081 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10127470 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 411560010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 124-09-4 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-09-4
Formula molecolare C6H16N2
Molecular Weight (g/mol) 116.21
Numero MDL MFCD00008243
InChI Key NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
PubChem CID 16402
ChEBI CHEBI:39618
IUPAC Name hexane-1,6-diamine
SMILES C(CCCN)CCN
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 6-Hexanediamine
Nota nome 60 wt % aqueous soln.
Densità 0.9300g/mL
Punto d'infiammabilità 116°C
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare NH2(CH2)6NH2
Quantità 1 kg
Beilstein 04, 269
Indice di Merck 15, 4727
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 116.21
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,6-Hexanediamine solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,6-Hexanediamine