Learn More
1,6-Hexanediamine, 60 wt % aqueous soln.
Codice prodotto. 10415081 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10415081 250 g Plastic bottle 250g
10127470 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10415081 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 411562500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 124-09-4 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-09-4
Formula molecolare C6H16N2
Molecular Weight (g/mol) 116.21
Numero MDL MFCD00008243
InChI Key NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
PubChem CID 16402
ChEBI CHEBI:39618
IUPAC Name hexane-1,6-diamine
SMILES C(CCCN)CCN
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 6-Hexanediamine
Nota nome 60 wt % aqueous soln.
Densità 0.9300g/mL
Punto d'infiammabilità 116°C
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare NH2(CH2)6NH2
Quantità 250 g
Beilstein 04, 269
Indice di Merck 15, 4727
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 116.21
Forma fisica Solution