Learn More
1,6-Hexanediol, 97%
Codice prodotto. 11621409 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11621409 10 kg Plastic drum 10kg
10604972 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10427310 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11621409 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 120650100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 629-11-8 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-11-8
Formula molecolare C6H14O2
Molecular Weight (g/mol) 118.18
InChI Key XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol
PubChem CID 12374
ChEBI CHEBI:43078
IUPAC Name hexane-1,6-diol
SMILES C(CCCO)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 6-Hexanediol
Acidità 0.1 mg KOH/g max.
Punto di fusione 40.0°C to 43.0°C
Colore White
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 253.0°C to 260.0°C
Punto d'infiammabilità 147°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare HO(CH2)6OH
Indice di rifrazione 1.457
Quantità 10 kg
Beilstein 01,484
Indice di Merck 15,4728
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: 500g/L in water. Other solubilities: soluble in alcohol, sparingly soluble in hot ether
Viscosità 30 mPa.s (60°C)
Peso formulazione 118.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Waxy Flakes