Learn More
1,6-Hexanediol Dimethacrylate - stabilized with MEHQ, TRC
Codice prodotto. 30400554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400554 500 mg -
30389437 10 g 10g
30396650 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30400554 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH294248500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6606-59-3
Formula molecolare C14H22O4
Molecular Weight (g/mol) 254.32
IUPAC Name 6-(2-methylprop-2-enoyloxy)hexyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,6-Hexanediol Dimethacrylate
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H22O4/c1-11(2)13(15)17-9-7-5-6-8-10-18-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
Peso formulazione 254.1518