Learn More
1,6-Hexanediol, TRC
Codice prodotto. 30403170
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30403170 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30403170 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH290098500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,6-Hexanediol
CAS 629-11-8
Formula molecolare C6 H14 O2
Quantità 500 mg
Sinonimo 1,6-Dihydroxyhexane, 1,6-Hexylene glycol, Hexamethylene glycol, Hexamethylenediol, NSC 508, α,ω-Hexanediol, ω-Hexanediol
InChI Formula InChI=1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
SMILES OCCCCCCO
IUPAC Name hexane-1,6-diol
Molecular Weight (g/mol) 118.17
Peso formulazione 118.0994