Learn More
1-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one |
| CAS | 10441-41-5 |
| Formula molecolare | C12H10O2 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H10O2/c1-8(13)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-7,14H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc2cc(O)ccc2c1 |
| IUPAC Name | 1-(6-hydroxynaphthalen-2-yl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.21 |
| Peso formulazione | 186.0681 |