Learn More
1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanone (Acetylnerolin), Mikromol™
Codice prodotto. 17914466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17914466 100 mg 100mg
17900876 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17914466 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0152.07
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanone (Acetylnerolin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetylnerolin
CAS 3900-45-6
Nomi componenti o analita Acetylnerolin
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H12 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Naproxen Imp. L (EP), Naproxen USP Related Compound L, Naproxen USP RC L, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanone, Acetylnerolin, Naproxen Related Compound L, Naproxen Impurity L
InChI Formula InChI=1S/C13H12O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-8H,1-2H3
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)C
IUPAC Name 1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 200.233
Quantità 100 mg
Peso formulazione 200.084 g/mol