Learn More
[1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methanol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10163424
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10163424 1 g Amber Glass Bottle 1g
10749415 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10163424 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC59009DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 937795-91-0
Formula molecolare C11H17N3O
Molecular Weight (g/mol) 207.277
Numero MDL MFCD09879916
InChI Key OWOMYFSSKZGDBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine, 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methanol, 1-6-methylpyrazin-2-yl-3-piperidyl methan-1-ol
PubChem CID 24229598
IUPAC Name [1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidin-3-yl]methanol
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico [1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methanol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 207.28
Percent Purity 95%