Learn More
1,6-Naphthyridine, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15535986 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15535986 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15535986 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 457670010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 1,6-Naphthyridine
CAS 253-72-5
Punto di fusione 36.0°C to 38.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C8H6N2
Numero MDL MFCD00059750
Quantità 1 g
Sinonimo 1,6-diazanaphthalene, 1,6 naphthyridine, 1,6-pyridopyridine, unii-s1t14p7ow7, pyridino 4,3-b pyridine, 1,6naphthyridine, 1,6-naphthyridine, pubchem18071, acmc-1chvm, pyrido 4,3-b pyridine
InChI Key VSOSXKMEQPYESP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C2C=CN=CC2=C1
IUPAC Name 1,6-naphthyridine
Molecular Weight (g/mol) 130.15
PubChem CID 67488
ChEBI CHEBI:36627
Peso formulazione 130.15
Percent Purity 96%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.