Learn More
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10574984
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10574984 1 g Amber Glass Bottle 1g
10152754 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10555860 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10574984 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW03804DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 127561-18-6
Formula molecolare C10H12F3N3
Molecular Weight (g/mol) 231.222
InChI Key IAOMYUZAXMFANI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-6-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 2-piperazino-6-trifluoromethyl pyridine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, acmc-209bcl, 4-6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine
PubChem CID 11424740
IUPAC Name 1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC(=N2)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 231.22
Percent Purity 97%