Learn More
1,7-Dihydroxynaphthalene, TRC
Codice prodotto. 30388565
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388565 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388565 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4541155G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,7-Dihydroxynaphthalene
CAS 575-38-2
Formula molecolare C10H8O2
Quantità 5 g
Sinonimo NC 002, NSC 62686, 1,7-Naphthalenediol
InChI Formula InChI=1S/C10H8O2/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6,11-12H
SMILES Oc1ccc2cccc(O)c2c1
Molecular Weight (g/mol) 160.17
Peso formulazione 160.0524