Learn More
1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane, TRC
Codice prodotto. 30382743
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382743 500 mg -
30372825 5 g -
30373505 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30382743 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD486325500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 180-84-7
Formula molecolare C9 H16 O2
Molecular Weight (g/mol) 156.22
Sinonimo 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane, Olean
IUPAC Name 1,7-dioxaspiro[5.5]undecane
SMILES C1CCC2(CCCCO2)OC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H16O2/c1-3-7-10-9(5-1)6-2-4-8-11-9/h1-8H2
Peso formulazione 156.115