Learn More
1,7-Heptanediol, 95%
Codice prodotto. 10494535 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10494535 1 g Bottiglia in vetro 1g
10346750 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10494535 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120350010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 629-30-1 | C7H16O2 | 132.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-30-1
Formula molecolare C7H16O2
Molecular Weight (g/mol) 132.2
Numero MDL MFCD00002987
InChI Key SXCBDZAEHILGLM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,7-heptanediol, 1,7-dihydroxyheptane, heptamethylene glycol, alpha,omega-heptanediol, .alpha.,.omega.-heptanediol, a,?-heptanediol, 1,7-heptandiol, .omega.-heptanediol, pubchem11489, acmc-1bsor
PubChem CID 12381
IUPAC Name heptane-1,7-diol
SMILES C(CCCO)CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 7-Heptanediol
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 17°C to 19°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9510g/mL
Punti di ebollizione 259°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HO(CH2)7OH
Indice di rifrazione 1.4535 to 1.4565
Quantità 1 g
Beilstein 01, 489
Gravità specifica 0.951
Peso formulazione 132.2
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid After Melting