Learn More
1,7-Heptanediol, 95%
Codice prodotto. 11382496
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382496 5 g 5g
11392496 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382496 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06384.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 629-30-1 | C7H16O2 | 132.203 g/mol
1,7-Heptanediol is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,7-Heptanediol is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
Solubility
Soluble in water, slightly soluble in ether.
Notes
Incompatible with reducing agents, oxidizing agents, Acid chlorides, Acid anhydrides and chloroformates. Store away from acid chlorides and acid anhydrides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-30-1
Formula molecolare C7H16O2
Molecular Weight (g/mol) 132.203
Numero MDL MFCD00002987
InChI Key SXCBDZAEHILGLM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,7-heptanediol, 1,7-dihydroxyheptane, heptamethylene glycol, alpha,omega-heptanediol, .alpha.,.omega.-heptanediol, a,?-heptanediol, 1,7-heptandiol, .omega.-heptanediol, pubchem11489, acmc-1bsor
PubChem CID 12381
IUPAC Name heptane-1,7-diol
SMILES C(CCCO)CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1,7-Heptanediol
Punto di fusione 17°C to 18°C
Densità 0.953
Punti di ebollizione 258°C to 260°C
Punto d'infiammabilità 127°C (260°F)
Indice di rifrazione 1.455
Quantità 5 g
Beilstein 1633482
Informazioni di solubilità Soluble in water,slightly soluble in ether.
Peso formulazione 132.2
Percent Purity 98%