Learn More
1,7-Heptanediol, TRC
Codice prodotto. 30405112
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405112 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30405112 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH279950100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,7-Heptanediol
CAS 629-30-1
Formula molecolare C7 H16 O2
Quantità 100 g
Sinonimo 1,7-Dihydroxyheptane, NSC 3821, α,ω-Heptanediol, ω-Heptanediol
InChI Formula InChI=1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2
SMILES OCCCCCCCO
IUPAC Name heptane-1,7-diol
Molecular Weight (g/mol) 132.2
Peso formulazione 132.115