Learn More
1,7-Octadiyne, 98%
Codice prodotto. 10002100 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10002100 50 g Bottiglia in vetro 50g
10772211 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10002100 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 171340500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 871-84-1 | C8H10 | 106.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 871-84-1
Formula molecolare C8H10
Molecular Weight (g/mol) 106.17
Numero MDL MFCD00008580
InChI Key DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 70099
IUPAC Name octa-1,7-diyne
SMILES C#CCCCCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 7-Octadiyne
Nota nome 98%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 135.0°C to 136.0°C
Punto d'infiammabilità 23°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HC≡C(CH2)4C≡CH
Indice di rifrazione 1.4454 to 1.4474
Quantità 50 g
Beilstein 01, II, 248
Gravità specifica 0.8
Peso formulazione 106.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,7-Octadiyne
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.