Learn More
1,8-Cineole, 99%
Codice prodotto. 10695522 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10695522 5 g Bottiglia in vetro 5g
10605532 100 g Bottiglia in vetro 100g
10588883 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10695522 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110340050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 470-82-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 470-82-6
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Numero MDL MFCD00167977
InChI Key WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
PubChem CID 2758
IUPAC Name 2,2,4-trimethyl-3-oxabicyclo[2.2.2]octane
SMILES CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Specifica
Materiale o nome chimico 1,8-Cineole
Punto di fusione 1.5°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9225g/mL
Punti di ebollizione 176°C to 177°C
Punto d'infiammabilità 49°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4550 to 1.46
Quantità 5 g
Beilstein 17,II,32
Indice di Merck 15, 3938
Gravità specifica 0.9225
Rotazione specifica -0.3° to +0.3° (20°C, 589nm) (neat)
Informazioni di solubilità (in ethanol (70% v/v)) 1:2
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid