Learn More
1,8-Diaminonaphthalene, 97%
Codice prodotto. 10592072 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10592072 100 g Bottiglia in vetro 100g
10304082 5 g Bottiglia in vetro 5g
10151292 500 g Bottiglia in vetro 500g
10257543 2.5 kg Glass Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10592072 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 371181000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 479-27-6 | C10H10N2 | 158.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 479-27-6
Formula molecolare C10H10N2
Molecular Weight (g/mol) 158.2
Numero MDL MFCD00004033
InChI Key YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,8-diaminonaphthalene, 1,8-naphthalenediamine, 1,8-naphthylenediamine, unii-ika7029yh9, ccris 8398, 1,8-diaminonapthalene, 1,8-diamino naphthalene, 1,8-naphthalene diamine, acmc-209kb1, ksc236e9t
PubChem CID 68067
IUPAC Name naphthalene-1,8-diamine
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=CC=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 8-Diaminonaphthalene
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 63.0°C to 66.0°C
Colore Brown or Gray to Gray-Red
Punti di ebollizione 205.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 195°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H6(NH2)2
Quantità 100 g
Beilstein 13, 205
Indice di Merck 15, 6457
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, slightly soluble in chloroform
Peso formulazione 158.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Mass or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,8-Diaminonaphthalene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.