missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,8-Diaminonaphthalene, TRC

Codice prodotto. 30351645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30351645 250 g 250g
30353383 25 g 25g
30357353 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30351645 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD416445250G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 479-27-6
Formula molecolare C10 H10 N2
Molecular Weight (g/mol) 158.2
Sinonimo 1,8-Diamine naphthaline, 1,8-Diaminonaphthalene, 1,8-Naphthylenediamine, NSC 6081
IUPAC Name naphthalene-1,8-diamine
SMILES Nc1cccc2cccc(N)c12

Specifica

Materiale o nome chimico 1,8-Diaminonaphthalene
Quantità 250 g
InChI Formula InChI=1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
Peso formulazione 158.0844
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.