Learn More
1,8-Diaminooctane, 98%
Codice prodotto. 11436736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11436736 100 g 100g
11426736 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11436736 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23885.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 373-44-4 | C8H22Cl2N2 | 217.18 g/mol
1,8-Diaminooctane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,8-Diaminooctane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Soluble in water 575g/L.
Notes
Air sensitive & hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents, carbon dioxide, air, water/ moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 373-44-4
Formula molecolare C8H22Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 217.18
Numero MDL MFCD00008248
InChI Key ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392
PubChem CID 24250
ChEBI CHEBI:73112
IUPAC Name octane-1,8-diamine
SMILES [Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+]
Specifica
Materiale o nome chimico 1,8-Diaminooctane
Punto di fusione 50°C to 54°C
pH 11.7
Punti di ebollizione 225°C to 226°C
Punto d'infiammabilità 106°C (223°F)
Odore Amine-like
Quantità 100 g
Numero UN UN3259
Beilstein 1735426
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water 575g/L.
Peso formulazione 144.26
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,8-Diaminooctane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Octamethylenediamine