Learn More
1,8-Diaza-2,9-diketocyclotetradecane, TRC
Codice prodotto. 30007496
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30007496 2.5 mg 2.50mg
30012440 25 mg 25mg
30006864 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007496 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4176432.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56403-09-9
Formula molecolare C12H22N2O2
Molecular Weight (g/mol) 226.32
Sinonimo 1,8-Diaza-2,9-dioxocyclotetradecane, 1,8-Diazacyclopentadecane-2,9-dione, Hexahydro-2H-azepin-2-one Cyclic Dimer, 6-Aminohexanoate Cyclic Dimer, Caprolactam Cyclic Dimer;, Caprolactam Dimer, Cyclic Dimer of ε-Caprolactam, 6-Aminohexanoic Acid Bimol. Cyclic Lactam, ε-Aminocaproic Acid Cyclic Dimer, ε-Caprolactam Cyclic Dimer;
SMILES [H][C@@]1([C@@H](C(CC/C=C(C)\C)=C)CC2)[C@]2(C)[C@]3(C)CC[C@@]4([H])C(C)(C)[C@@H](O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@]6([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,8-Diaza-2,9-diketocyclotetradecane
Note sul grado di purezza GC
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H22N2O2/c15-11-7-3-1-5-9-13-12(16)8-4-2-6-10-14-11/h1-10H2,(H,13,16)(H,14,15)
Peso formulazione 226.1681
Percent Purity >95%