Learn More
1.8-Diazacyclotetradecane-2,7-dione, TRC
Codice prodotto. 30006626
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30006626 10 mg 10mg
30005557 50 mg 50mg
30008849 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006626 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49480010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4266-66-4
Formula molecolare C12H22N2O2
Molecular Weight (g/mol) 226.32
Sinonimo NSC 138477
SMILES O=C1CCCCC(=O)NCCCCCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico 1.8-Diazacyclotetradecane-2,7-dione
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H22N2O2/c15-11-7-3-4-8-12(16)14-10-6-2-1-5-9-13-11/h1-10H2,(H,13,15)(H,14,16)
Peso formulazione 226.1681
Percent Purity >95%