Learn More
1,8-Dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
Codice prodotto. 15447605
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15447605 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15447605 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26643.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 214078-93-0 | C24H36N4 | 380.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,8-Dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
CAS 214078-93-0
Punto di fusione 67°C to 68°C
Formula molecolare C24H36N4
Numero MDL MFCD09263312
Quantità 250 mg
Sensibilità Hygroscopic
Sinonimo 1,8-dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, acmc-1cidi, n 1 ,n 8-dibenzylcyclam, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane,1,8-bis phenylmethyl
InChI Key QWGFFCRTIFBAFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCCN(CCCNCCN(C1)CC2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
IUPAC Name 1,8-dibenzyl-1,4,8,11-tetrazacyclotetradecane
Molecular Weight (g/mol) 380.58
PubChem CID 11176466
Peso formulazione 380.58