Learn More
1,8-Dibromooctane, 98%
Codice prodotto. 11934491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11934491 250 mL Glass Bottle 250mL
10326370 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10070770 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11934491 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112882500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4549-32-0 | C8H16Br2 | 272.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4549-32-0
Formula molecolare C8H16Br2
Molecular Weight (g/mol) 272.01
InChI Key DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r
PubChem CID 78310
IUPAC Name 1,8-dibromooctane
SMILES C(CCCCBr)CCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 8-Dibromooctane
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 15.0°C to 16.0°C
Colore Yellow
Densità 1.4600g/mL
Punti di ebollizione 270.0°C to 272.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare Br(CH2)8Br
Indice di rifrazione 1.4981 to 1.5001
Quantità 250 mL
Beilstein 01,16
Gravità specifica 1.46
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 272.01
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid