Learn More
1,8-Dibromooctane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,8-Dibromooctane |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H16Br2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-8H2 |
| Peso formulazione | 269.9619 |