Learn More
1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-anthracene-9,10-dione (Aloe-Emodin), Mikromol™
Codice prodotto. 17912996
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17912996 100 mg 100mg
17931176 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17912996 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1318.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-anthracene-9,10-dione (Aloe-Emodin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aloe Emodin
CAS 481-72-1
Nomi componenti o analita Aloe Emodin
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H10 O5
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Diacerein Imp. B (EP), 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-3-hydroxymethylanthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazin, 3-Hydroxymethylchrysazine, Aloe emodin, Aloe-emodol, NSC 38628, Rhabarberone, Diacerein Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
SMILES OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
IUPAC Name 1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthracene-9,10-dione
Molecular Weight (g/mol) 270.24
Quantità 100 mg
Peso formulazione 270.0528 g/mol