Learn More
1,8-Dihydroxyanthracene-9,10-dione (Danthron), Mikromol™
Codice prodotto. 17923886
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17923886 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17923886 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0137.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,8-Dihydroxyanthracene-9,10-dione (Danthron)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dantron
CAS 117-10-2
Nomi componenti o analita Dantron
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H8 O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1,8-Dihydroxyanthracene-9,10-dione, Dithranol Imp. B (EP), Danthron, 1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone, 1,8-Dioxyanthraquinone, Altan, Antrapurol, Chrysazin, Danthrone, Dantron, Diaquone, Dionone, Dorbane, Istin, Istizin, Laxanorm, Laxanthreen, Laxipur, Laxipurin, Modane, NSC 38626, NSC 646568, NSC 7210, Zwitsalax, Dithranol Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
SMILES Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
IUPAC Name 1,8-dihydroxyanthracene-9,10-dione
Molecular Weight (g/mol) 240.21
Quantità 100 mg
Peso formulazione 240.0423 g/mol