Learn More
1,8-Dihydroxyanthraquinone, 95%
Codice prodotto. 11484044
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484044 100 g 100g
11494044 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11484044 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12001.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 117-10-2 | C14H8O4 | 240.214 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117-10-2
Formula molecolare C14H8O4
Molecular Weight (g/mol) 240.214
Numero MDL MFCD00001211
InChI Key QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo danthron, 1,8-dihydroxyanthraquinone, chrysazin, dantron, antrapurol, laxanthreen, diaquone, istizin, laxanorm, altan
PubChem CID 2950
ChEBI CHEBI:3682
IUPAC Name 1,8-dihydroxyanthracene-9,10-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,8-Dihydroxyanthraquinone
Punto di fusione 191°C to 193°C (sublimation)
Quantità 100 g
Beilstein 2054727
Indice di Merck 14,2815
Peso formulazione 240.21
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,8-Dihydroxyanthraquinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Dihydroxyanthraquinone