Specifica
| Materiale o nome chimico | 1, 8-Dihydroxyanthraquinone |
| Nota nome | 90-95% |
| CAS min. % | 90.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 190.0°C to 195.0°C |
| Colore | Brown or Brown-Orange |
| Punto d'infiammabilità | >200°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1,8-Dihydroxyanthraquinone
- Attenzione
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Dihydroxyanthraquinone