Learn More
1,8-Dihydroxyanthraquinone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dantron |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H |
| Peso formulazione | 240.0423 |