Learn More
1,8-Dioxacyclotetradecane-2,9-dione, TRC
Codice prodotto. 30381504
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30381504 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30381504 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD42681550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,8-Dioxacyclotetradecane-2,9-dione
CAS 1020-83-3
Formula molecolare C12 H20 O4
Quantità 50 mg
Sinonimo 2-Oxepanone, dimer, Caprolactone cyclic dimer, Dicaprolactone, ε-Caprolactone cyclic dimer
InChI Formula InChI=1S/C12H20O4/c13-11-7-3-1-5-9-15-12(14)8-4-2-6-10-16-11/h1-10H2
SMILES O=C1CCCCCOC(=O)CCCCCO1
IUPAC Name 1,8-dioxacyclotetradecane-2,9-dione
Molecular Weight (g/mol) 228.285
Peso formulazione 228.136